Descripción
- Selección y aplicaciones:
- Dispersión de muestras fibrosas, filamentosas o sólidas (por ejemplo, trozos de carne)
- Todas las aplicaciones de dispersión estándar similares al agregado W o M-EC
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | 21 m/s |
| Intervalo de volumen (métrico) | De 100 ml a 2,5 l |
| Diámetro de la sonda (métrico) | 20 mm |
| Longitud (métrico) | 192 mm |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tipo de producto | Diseño en W, con cuchillas |