Learn More
R&D Systems™ W-7 hydrochloride
Código de producto. 18084982
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18084982 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18084982 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 0369/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.27€
    211.05€ / 100 miligramos
    Ahorro 30.22€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Calmodulin antagonist. Inhibits myosin light chain kinase
W-7 hydrochloride is a calmodulin antagonist. Inhibits Ca2+-calmodulin-dependent phosphodiesterase (IC50 = 28 μM) and myosin light chain kinase (IC50 = 51 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material W-7 hydrochloride
CAS 61714-27-0
Cantidad 100 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C16H22Cl2N2O2S
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.33
Pureza >98%
Peso molecular 377.32