Learn More
W 54011, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-((4-(Dimethylamino)phenyl)methyl)-1,2,3,4-tetrahydro-7-methoxy-N-(4-(1-methylethyl)phenyl)-1-naphthalenecarboxamide Monohydrochloride |
| CAS | 405098-33-1 |
| Fórmula molecular | C30H36N2O2 . HCl |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | W 54011, N-[[4-(Dimethylamino)phenyl]methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-7-methoxy-N-[4-(1-methylethyl)phenyl]-1-naphthalenecarboxamide Hydrochloride, W-54011 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H36N2O2.ClH/c1-21(2)23-11-16-26(17-12-23)32(20-22-9-14-25(15-10-22)31(3)4)30(33)28-8-6-7-24-13-18-27(34-5)19-29(24)28;/h9-19,21,28H,6-8,20H2,1-5H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1ccc2CCCC(C(=O)N(Cc3ccc(cc3)N(C)C)c4ccc(cc4)C(C)C)c2c1 |
| Nombre IUPAC | N-[[4-(dimetilamino)fenil]metil]-7-metaxi-N-(4-propano-2-ilfenilo)-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-1-carboxamida; Cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 493.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 492.2544 |