Learn More
W-54011, MedChemExpress
Descripción
W-54011 is a potent and orally active non-peptide C5a receptor antagonist. W-54011 inhibits the binding of 125I-labeled C5a to human neutrophils with a Ki value of 2.2 nM. W-54011 also inhibits C5a-induced intracellular Ca2+ mobilization, chemotaxis, and generation of ROS in human neutrophils with IC50s of 3.1 nM, 2.7 nM, and 1.6 nM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | W-54011 |
| CAS | 405098-33-1 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C30H37ClN2O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 28 mg/mL (56.79 mM) |
| SMILES | O=C(C1CCCC2=C1C=C(OC)C=C2)N(CC3=CC=C(N(C)C)C=C3)C4=CC=C(C(C)C)C=C4.[H]Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 493.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 493.08 |
| Mostrar más |