Learn More
W-5 hydrochloride, R&D Systems™
Código de producto. 18055232
Cambiar vista
Click to view available options
10mg
Código de producto.
18055232 10mg
1 options
Código de producto. 18055232 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 0368/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This item is not returnable. View return policy
A Tocris product, part of R&D Systems. Calmodulin antagonist
Calmodulin antagonist (inhibits Ca2+-calmodulin dependent PDE with an IC50 of 240 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material W-5 hydrochloride
CAS 61714-25-8
Fórmula molecular C16H23ClN2O2S
Número MDL MFCD00058043
Cantidad 10 mg
Sinónimo w-5 hydrochloride, n-6-aminohexyl-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride, w-5, hydrochloride, n-6-aminohexyl naphthalene-1-sulfonamide hydrochloride, n-6-aminohexyl-1-naphthalenesulphonamide hydrochloride, n-6-aminohexyl-1-naphthalenesulfonamide hcl, n-6-aminohexyl-1-naphthalenesulfonamide, hcl, acmc-209mvm, n-6-aminohexyl-1-naphthalenesulfonamide monohydrochlorde, 1-naphthalenesulfonamide, n-6-aminohexyl-, monohydrochlorde
Clave InChI HOCSVIGHWPLMFC-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].NCCCCCCNS(=O)(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Nombre IUPAC hydrogen N-(6-aminohexyl)naphthalene-1-sulfonamide chloride
Peso molecular (g/mol) 342.88
PubChem CID 173829
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.88
Porcentaje de pureza >98%
Línea de productos Tocris