Learn More
W-13 hydrochloride, Tocris Bioscience™
Descripción
Calmodulin antagonist (inhibits calmodulin activated PDE activity with an IC50 of 68 μM). Inhibits growth of tamoxifen-resistant breast cancer cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | W-13 hydrochloride |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 349.27 |
| Porcentaje de pureza | >98% |