Learn More
Epredia™ Sistema de eliminación de formol Vytac™, Vytac
Código de producto. 10492659 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Vytac; 18,9 l (5 gal)
Vytac; 3,79 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
10492659 Vytac; 18,9 l (5 gal) cada uno
10240389 Vytac; 3,79 l paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10492659 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 5405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00€
    159.19€ / paquete de 1
    Ahorro 11.81€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Disponga de forma segura tanto del formol amortiguado como del no tamponado, incluyendo formalina de zinc, utilizando el Epredia™ Vytac™ Sistema de Eliminación de Formalina.
Solución de eliminación:
  • Descompone el formol en componentes inertes.
  • Neutraliza cuatro partes de residuos de formol por una parte de Vytac.
  • Cuando se utiliza según las indicaciones, neutraliza más del 99 % de los residuos de formol recogidos.
Incluye:
  • Vytac (3,79 litros)
  • Depósito con tapa
  • Vaso de dosificación
  • Varilla agitadora de plástico
Nota: Vytac GNF neutraliza el gluteraldehído.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Vytac
Descripción Vytac; 18,9 l (5 gal)
Cantidad 18,9 l (5 gal)