Learn More
Epredia™ Sistema de eliminación de formol Vytac™, Vytac
Código de producto. 10240389 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Vytac; 18,9 l (5 gal)
Vytac; 3,79 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
10240389 Vytac; 3,79 l paquete de 4
10492659 Vytac; 18,9 l (5 gal) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10240389 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 5401
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Safely dispose of both 10% buffered and unbuffered formalin, including zinc formalin, using the Epredia™ Vytac™ Formalin Disposal System.
Solución de eliminación:
  • Descompone el formol en componentes inertes.
  • Neutraliza cuatro partes de residuos de formol por una parte de Vytac.
  • Cuando se utiliza según las indicaciones, neutraliza más del 99 % de los residuos de formol recogidos.
Nota: Vytac GNF neutraliza el gluteraldehído.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Vytac
Descripción Vytac; 3,79 l
Cantidad 3,79 l