Learn More
Invitrogen™ Reactivo Vybrant™ DyeCycle™ Violet Ready Flow™
Descripción
El reactivo Vybrant DyeCycle Violet Ready Flow es un colorante para ADN brillante, fácil de usar y de doble cadena para el análisis del ciclo celular en células vivas mediante citometría de flujo. Se excita con un láser de 405 nm con un pico de emisión a 437 nm.
• Estable a temperatura ambiente.
• Formato práctico y listo para usar: sin necesidad de diluir, pesar ni pipetear.
• Análisis de ciclo celular preciso en células vivas.
• Baja toxicidad para la clasificación celular y experimentos de células vivas adicionales.
El reactivo Vybrant DyeCycle Violet Ready Flow es un colorante de ADN lista para usar y directa para tomar muestras. Añada 2 gotas del cuentagotas directamente a 1 x 106 células, incube y analice.
Como colorante permeable a las células, Vybrant DyeCycle Violet Ready Flow entra en las células vivas y une selectivamente el ADNbc y emite una señal proporcional a la masa de ADN. El colorante se puede detectar cuando se excita con un láser de 405 nm, y la emisión se captura a un pico de 437 nm. El reactivo Vybrant DyeCycle Violet es una opción ideal para el análisis de contenido de ADN y puede incluirse en estudios de ciclo celular multicolores.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Violeta |
| Contenido y almacenamiento | Dos frascos cuentagotas, almacenar a temperatura ambiente. |
| Tipo de producto | Reactivo Ready Flow |
| Emission | 369/437 |
| Línea de productos | Ready Flow, Vybrant |
| Cantidad | 120 reacciones |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Localización subcelular | Nucleus |