Descripción
Pequeño agitador con control optoelectrónico y una gama de velocidades muy amplia (de 0 a 2200 rpm).
- Aptos para funcionamiento continuo
- Nuevo diseño y sistema de accionamiento mejorado
- Movimientos de agitación circular
- Las velocidades lentas se mantienen de manera óptima
- Accesorios intercambiables
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 4 mm |
| Tensión | 220/240 V, 100/120 V |
| Vataje | 45 W |
| Tipo de producto | Agitadores vórtex |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN 60529 |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Altura (métrico) | 130 mm |
| Anchura (métrico) | 157 mm |
| Peso (métrico) | 6,1 kg |
| Pantalla | escala |
| Mostrar más |