Learn More
VX-765, TRC
Código de producto. 30450147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30450147 50 mg -
30456799 5 mg 5 miligramos
30453278 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30450147 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV90060050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 273404-37-8
Fórmula molecular C24 H33 Cl N4 O6
Peso molecular (g/mol) 509
Sinónimo L-Prolinamide, N-(4-amino-3-chlorobenzoyl)-3-methyl-L-valyl-N-[(2R,3S)-2-ethoxytetrahydro-5-oxo-3-furanyl]-, N-(4-Amino-3-chlorobenzoyl)-3-methyl-L-valyl-N-[(2R,3S)-2-ethoxytetrahydro-5-oxo-3-furanyl]-L-prolinamide, Belnacasan, VX 765
Nombre IUPAC (2S)-1-[(2S)-2-[(4-amino-3-clorobencil)amino]-3,3-dimetilbutanoil]-N-[(2R,3S)-2-etoxi-5-oxoxaxolán-3-il]pirrolidina-2-carboxamida
SMILES CCO[C@@H]1OC(=O)C[C@@H]1NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@@H](NC(=O)c3ccc(N)c(Cl)c3)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Belnacasan
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H33ClN4O6/c1-5-34-23-16(12-18(30)35-23)27-21(32)17-7-6-10-29(17)22(33)19(24(2,3)4)28-20(31)13-8-9-15(26)14(25)11-13/h8-9,11,16-17,19,23H,5-7,10,12,26H2,1-4H3,(H,27,32)(H,28,31)/t16-,17-,19+,23+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 508.2089