Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para VWF humano
Código de producto. 15475173
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15475173 96 pruebas 1 set
17185599 5 × 96 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15475173 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EHVWF
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para el factor von Willebrand (vWF) humano cuantifica el vWF hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el vWF hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para vWF humano está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Von Willebrand factor (vWf) is a series of self-aggregated structures, all derived from common glycoprotein subunits, synthesized in endothelial cells and megakaryocytes. The molecular mass of the monomeric vWf unit is 225 kDa. vWf binds to circulating factor VIIIc (antihemophilic factor), hereby stabilizing the latter thus being an important factor in the normal primary haemostasis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P04275
Intervalo del ensayo 0,123-30 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,13 ng
Intervalo de calibración De 0,4 ng/ml a 120 ng/ml
Contenido y almacenamiento Placas prerecubiertas, patrón o calibrador, anticuerpo detector, conjugado de HRP, diluyentes, tampón de lavado, sustratos y solución de parada. Almacene el kit a 2-8 °C. Consulte el manual del producto para conocer el contenido detallado y las condiciones de almacenamiento para obtener la máxima estabilidad.
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Formato del kit de inmunoensayo Sandwich ELISA Kit
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA detecta el vWF humano. Otras especies no determinadas.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
Alias de gen 6820430P06Rik; AI551257; B130011O06Rik; C630030D09; Coagulation Factor VIII; coagulation factor VIII VWF; EMBL:CAB37852.1}; F8VWF; factor viii related antigen; von Willebrand antigen 2; von Willebrand antigen II; von Willebrand Disease (vWD); von Willebrand factor; Von Willebrand factor homolog; VWD; vwf; vwf {ECO:00003126820430P06Rik; AI551257; B130011O06Rik; C630030D09; Coagulation Factor VIII; coagulation factor VIII VWF; EMBL:CAB37852.1}; F8VWF; factor viii related antigen; von Willebrand antigen 2; von Willebrand antigen II; von Willebrand Disease (vWD); von Willebrand factor; Von Willebrand factor homolog; VWD; vwf; vwf {ECO:0000312; F8VWF; VWD
ID de gen (Entrez) 7450
Símbolo de gen F8VWF,VWD
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Alias de proteína vWF, von Willebrand antigen II
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogénesis
Volumen de muestra 2 μl de plasma; 2 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Condiciones de envío Wet or Dry Ice
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo F8VWF, VWD
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min