Learn More
Ácido vulpínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vulpinic Acid |
| CAS | 521-52-8 |
| Fórmula molecular | C19 H14 O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H14O5/c1-23-18(21)15(13-10-6-3-7-11-13)17-16(20)14(19(22)24-17)12-8-4-2-5-9-12/h2-11,20H,1H3/b17-15+ |
| SMILES | COC(=O)\C(=C/1\OC(=O)C(=C1O)c2ccccc2)\c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (2E)-2-(3-hidroxi-5-oxo-4-fenilfuran-2-ilideno)-2-fenilacetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 322.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.0841 |