Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Vulcanus
Description
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Fabricación en cuero de grano entero.
- Suela resistente al calor GripForce™ Duo
- Solapa de velcro sobre el pie
- Sanitized
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011 |
| Color | Negro |
| Diseñar | Vulcanus |
| Material de revestimiento | Piel flor de napa/Hydro-Tec™ tratamiento Sanitized Silver |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 45 |