Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Vulcanus
Código de producto. 15918701
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Tamaño de la unidad:
1 par
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15918701 37 1 par
15928701 38 1 par
15938701 39 1 par
15948701 40 1 par
15958701 41 1 par
15968701 42 1 par
15978701 43 1 par
15988701 44 1 par
15998701 45 1 par
15908711 46 1 par
15918711 47 1 par
15928711 48 1 par
15938711 49 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 15918701 Proveedor Emma Safety Footwear N.º de proveedor MM53984837
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.15€
    93.71€ / 1 pares
    Ahorro 56.44€
    37% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Botas de soldador diseñadas específicamente para trabajar con metal a temperaturas extremas. La solapa sobre el pie no permite la entrada de chispas o fragmentos.
  • S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
  • Fabricación en cuero de grano entero.
  • Suela resistente al calor GripForce™ Duo 
  • Solapa de velcro sobre el pie
  • Sanitized
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 20345:2011
Color Negro
Diseñar Vulcanus
Material de revestimiento Piel flor de napa/Hydro-Tec™ tratamiento Sanitized Silver
Material Cuero
Tamaño 37