Learn More
VUF10460, MedChemExpress
Código de producto. 16449886
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16449886 50 mg 50 miligramos
16443358 10 mg 10 miligramos
16412736 25 mg 25 miligramos
16406087 5 mg 5 miligramos
16404606 100 mg 100 miligramos
5 options
Código de producto. 16449886
Marca: Medchem Express HY101420
MedChemExpress VUF10460 is a non-imidazole histamine H4 receptor agonist; binds to rat H4 receptor with a pKi of 7.46.
VUF10460 is a non-imidazole histamine H4 receptor agonist
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VUF10460
CAS 1028327-66-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H19N5
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (185.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC(C2=CC=CC=C2)=CC(N3CCN(C)CC3)=N1
Peso molecular (g/mol) 269.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.34
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation