Learn More
VUF 11207 fumarate, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30002068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30002068 50 mg 50 miligramos
30002060 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30002068 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 4780/50
Potent ACKR3 (CXCR7) agonist
Potent ACKR3 (CXCR7) chemokine receptor agonist (EC50 = 1.6 nM). Induces recruitment of β-arrestin to CXCR7 in HEK293-CXCR7 cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1378524-41-4
Fórmula molecular C27H35FN2O4
Peso molecular (g/mol) 470.59
Clave InChI JVRRRKAXHMGUHZ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo e-n-3-2-fluorophenyl-2-methylallyl-3,4,5-trimethoxy-n-2-1-methylpyrrolidin-2-yl ethyl benzamide, vuf 11207 fumarate, qcr-79, jvrrrkaxhmguhz-xdjhfchbsa-n, n-2e-3-2-fluorophenyl-2-methylprop-2-en-1-yl-3,4,5-trimethoxy-n-2-1-methylpyrrolidin-2-yl ethyl benzamide
PubChem CID 59052285
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VUF 11207 fumarate
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 586.65