Learn More
VU6012962, MedChemExpress
Código de producto. 16495616
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495616 100 mg 100 miligramos
16451087 50 mg 50 miligramos
16444828 10 mg 10 miligramos
16437577 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495616 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY114403
MedChemExpress VU6012962 is an orally bioavailable and CNS-penetrant metabotropic glutamate receptor 7 negative allosteric modulator (mGlu7 NAM) with an IC50 of 347 nM.
VU6012962 is an orally bioavailable and CNS-penetrant metabotropic glutamate receptor 7 negative allosteric modulator (mGlu7 NAM) with an IC50 of 347 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VU6012962
CAS 2313526-86-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H19F3N4O4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (278.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(OCC2CC2)C(OC)=C1)NC3=C(N4C=NC=N4)C=CC(OC(F)(F)F)=C3
Peso molecular (g/mol) 448.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.4
Porcentaje de pureza 99.89%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation