Learn More
VU591, MedChemExpress
Descripción
VU591 is a potent, selective renal outer medullary potassium channel (ROMK or Kir1.1) inhibitor, with an IC50 of 0.24 μM. VU591 can be used for neurological research with HY-108585 (the equivalent of VU591 hydrochloride).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | VU591 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1222810-74-3 |
| Color | Gray |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H12N6O5 |
| Información de solubilidad | DMSO : 62.5 mg/mL (169.70 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=[N+]([O-])C1=CC(NC(COCC2=NC3=C(N2)C=C([N+]([O-])=O)C=C3)=N4)=C4C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 368.3 |
| Mostrar más |