Learn More
VU591 hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
VU591 hydrochloride is a potent, selective renal outer medullary potassium channel (ROMK or Kir1.1) inhibitor, with an IC50 of 0.24 μM. VU591 hydrochloride can be used for neurological research with HY-108585A (the equivalent of VU591 hydrochloride).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | VU591 hydrochloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1315380-70-1 |
| Color | Gray |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H13ClN6O5 |
| Información de solubilidad | DMSO : 16.67 mg/mL (41.18 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMILES | O=[N+](C1=CC=C2N=C(COCC3=NC4=CC=C([N+]([O-])=O)C=C4N3)NC2=C1)[O-].[H]Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 404.76 |
| Mostrar más |