Learn More
VU0661013, MedChemExpress
Código de producto. 16484718
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484718 10 mg 10 miligramos
16471007 50 mg 50 miligramos
16443216 25 mg 25 miligramos
16435546 100 mg 100 miligramos
16427437 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16484718 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112859
MedChemExpress VU661013 is a potent and selective MCL-1 inhibitor.
VU661013 is a potent and selective MCL-1 inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VU0661013
CAS 2131184-57-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C39H39Cl2N5O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (175.40 mM)
SMILES ClC1=CC=C(C(CCCOC2=CC(C)=C(Cl)C(C)=C2)=C3N4[C@H](C)CN(C5=CN(C)C6=C5C=C(C(O)=O)C=C6)C3=O)C4=C1C7=C(C)N(C)N=C7C
Peso molecular (g/mol) 712.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 712.66
Porcentaje de pureza 98.52%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death