Learn More
VU0650786, MedChemExpress
Código de producto. 16423006
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16423006 25 mg 25 miligramos
16416957 5 mg 5 miligramos
16404238 10 mg 10 miligramos
16400577 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16423006 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108710
MedChemExpress VU0650786 is a potent and selective CNS penetrant negative allosteric modulator of metabotropic glutamate receptor subtype 3 (mGlu3 NAM), with an IC50 of 392 nM. VU0650786 has antidepressant and anxiolytic activity in rodents.
VU0650786 is a potent and selective CNS penetrant negative allosteric modulator of metabotropic glutamate receptor subtype 3 (mGlu3 NAM), with an IC50 of 392 nM. VU0650786 has antidepressant and anxiolytic activity in rodents.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VU0650786
CAS 1809085-30-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H15ClFN5O2
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (644.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CN=C(OCC2=NN([C@H](C)CN(C3=C(F)N=CC=C3)C4=O)C4=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 387.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.8
Porcentaje de pureza 99.16%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation