Learn More
VU0463271, MedChemExpress
Código de producto. 16427077
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16427077 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16427077 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY110110
MedChemExpress VU0463271 is a selective KCC2 antagonist, with an IC50 of 61 nM.
VU0463271 is a selective KCC2 antagonist, with an IC50 of 61 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VU0463271
Forma física Powder
CAS 1391737-01-1
Color Pink
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H18N4OS2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (65.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C1CC1)C2=NC(C)=CS2)CSC3=NN=C(C4=CC=CC=C4)C=C3
Peso molecular (g/mol) 382.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.5
Porcentaje de pureza 98.0%