Learn More
VU0361737, MedChemExpress
Descripción
VU0361737 (ML-128) is a potent, selective and CNS penetrant positive allosteric modulator of metabotropic glutamate receptor 4 (mGluR4 PAM), with EC50s of 240 nM and 110 nM for human and rat mGluR4 receptors, respectively. VU0361737 has neuroprotective effect. VU0361737 is potential for Parkinson's disease research.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | VU0361737 |
| CAS | 1161205-04-4 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C13H11ClN2O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | ML-128 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (380.68 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | ClC(C=C1)=C(OC)C=C1NC(C2=NC=CC=C2)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 262.69 |
| Mostrar más |