missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VU0152100, MedChemExpress
Descripción
VU0152100 is a potent and selective allosteric potentiator of M4 mAChR with an EC50 of 380 (plusmn) 93 nM.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | VU0152100 |
| CAS | 409351-28-6 |
| Color | Earth Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H19N3O2S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | VU152100 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (146.44 mM) |
| SMILES | CC1=C2C(SC(C(NCC3=CC=C(OC)C=C3)=O)=C2N)=NC(C)=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 341.43 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?