Learn More
VU0152100, MedChemExpress
Código de producto. 16465658
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465658 10 mg 10 miligramos
16431827 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16465658 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13340
MedChemExpress VU0152100 is a potent and selective allosteric potentiator of M4 mAChR with an EC50 of 380 (plusmn) 93 nM.
VU0152100 is a potent and selective allosteric potentiator of M4 mAChR with an EC50 of 380 (plusmn) 93 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VU0152100
CAS 409351-28-6
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H19N3O2S
Cantidad 10 mg
Sinónimo VU152100
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (146.44 mM)
SMILES CC1=C2C(SC(C(NCC3=CC=C(OC)C=C3)=O)=C2N)=NC(C)=C1
Peso molecular (g/mol) 341.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.43
Porcentaje de pureza 99.88%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation