Learn More
Tocris Bioscience™ VU 6005649
Descripción
VU 6005649 is a positive allosteric modulator of mGlu7 and mGlu8 receptors (EC50 = 0.65 μM and 2.6 μM for mGlu7 and mGlu8, respectively). Displays >3.8 fold selectivity for mGlu7 and mGlu8 over other mGlu receptors (EC50 >10 μM for mGlu1,2,3,4,5,6). Also NK1 receptor antagonist (Ki= 650 nM, IC50 = 3.4 μM). Brain penetrant.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)-2,5-dimethyl-7-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine |
| CAS | 2137047-43-7 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C16H12F5N3O |
| Pureza | 98% |