Learn More
Tocris Bioscience™ VU 152100
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18054722
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18054722 10 mg 10 miligramos
18045482 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18054722 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3383/10
Positive allosteric modulator of M4 receptors
Selective positive allosteric modulator of M4 muscarinic acetylcholine receptors (mAChRs) (EC50 = 380 nM). Induces 21-fold shift in ACh potency at M4 receptor. Displays no activity at other mAChR subtypes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 409351-28-6
Fórmula molecular C18H19N3O2S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VU 152100
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.43
Pureza >98%
Peso molecular 341.429