missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ VU 0650991
Descripción
VU 0650991 is a noncompetitive glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor antagonist (IC50 = 0.65 - 0.69 μM). Displays >40-fold selectivity for GLP-1 receptor over glucagon receptors. Blocks activity of Exendin-4 (Cat. No. 1933) in potentiating insulin secretion from primary mouse pancreatic islets in vitro. Decreases blood insulin and increases blood glucose levels in vivo. Brain penetrant and orally bioavailable.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C16H11ClF6N4O2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 440.73 |
| Tipo de producto | Antagonist |
| Pureza | 98% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?