Learn More
Tocris Bioscience™ VU 0467485
Beskrivelse
VU 0467485 is a potent and selective positive allosteric modulator of M4 receptor; potentiates activity of ACh at M4 (EC50 values are 26.6 and 78.8 nM at rat and human M4 receptors, respectively). Exhibits selectivity for M4 over human and rat M1-3, 5, and a panel of 200 other pharmacological targets. Displays efficacy in a rat model of antipsychotic activity. Orally bioavailable and brain penetrant.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-N-[(3-fluoro-4-methoxyphenyl)methyl]-3,4-dimethylthieno[2,3-c]pyridazine-6-carboxamide |
| CAS | 1451994-10-7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C17H17FN4O2S |
| Pureza | 98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?