Learn More
VU 0422288, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[3-Chloro-4-[(5-chloro-2-pyridinyl)oxy]phenyl]-2-pyridinecarboxamide |
| CAS | 1630936-95-6 |
| Fórmula molecular | C17H11Cl2N3O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | VU 0422288, N-[3-Chloro-4-[(5-chloro-2-pyridinyl)oxy]phenyl]-2-pyridinecarboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H11Cl2N3O2/c18-11-4-7-16(21-10-11)24-15-6-5-12(9-13(15)19)22-17(23)14-3-1-2-8-20-14/h1-10H,(H,22,23) |
| SMILES | Clc1ccc(Oc2ccc(NC(=O)c3ccccn3)cc2Cl)nc1 |
| Nombre IUPAC | N-[3-cloro-4-(5-cloropiridin-2-il)oxifenil]piridina-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 360.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 359.0228 |