Learn More
VU 0365114, R&D Systems™
Código de producto. 18044822
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18044822 10 mg 10 miligramos
18014142 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18044822 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 4404/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
A Tocris product, part of R&D Systems. Positive allosteric modulator of M5 receptors
Selective positive allosteric modulator of M5 (EC50 values are 2.7 μM for human M5, and >30 μM for M1, M2, M3 and M4 receptors).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1208222-39-2
Fórmula molecular C22H14F3NO3
Peso molecular (g/mol) 397.353
Clave InChI SPBGRXOPAXZSER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-biphenyl-4-ylmethyl-5-trifluoromethoxy indoline-2,3-dione, 1-1,1'-biphenyl-4-ylmethyl-5-trifluoromethoxy-1h-indole-2,3-dione, 1-1,1'-biphenyl-4-ylmethyl-5-trifluoromethoxy indole-2,3-dione
PubChem CID 45281794
Nombre IUPAC 1-[(4-phenylphenyl)methyl]-5-(trifluoromethoxy)indole-2,3-dione
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)CN3C4=C(C=C(C=C4)OC(F)(F)F)C(=O)C3=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VU 0365114
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.35
Porcentaje de pureza >98%
Línea de productos Tocris