Learn More
VU 0365114, MedChemExpress
Código de producto. 16486847
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16486847 5 mg 5 miligramos
16485106 100 mg 100 miligramos
16430497 50 mg 50 miligramos
16414148 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16486847 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107651
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress VU 0365114 is a mAChR M5 positive allosteric modulator, with an EC50 of 2.7 μM.
VU 0365114 is a mAChR M5 positive allosteric modulator, with an EC50 of 2.7 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VU 0365114
CAS 1208222-39-2
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H14F3NO3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 77.5 mg/mL (195.04 mM)
SMILES O=C1N(C2=CC=C(OC(F)(F)F)C=C2C1=O)CC3=CC=C(C4=CC=CC=C4)C=C3
Peso molecular (g/mol) 397.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.35
Porcentaje de pureza 99.41%
Grado Research
Forma física Solid