Learn More
Tocris Bioscience™ VU 0364739 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18036032
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18036032 10 mg 10 miligramos
18005432 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18036032 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4171/10
Potent and selective PLD2 inhibitor
Potent and selective phospholipase D2 (PLD2) inhibitor (IC50 = 20 nM); displays 75-fold selectivity against PLD1 (IC50 = 1500 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1244640-48-9
Fórmula molecular C26H28ClFN4O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VU 0364739 hydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.98
Pureza >98%
Peso molecular 482.984