Learn More
VU 0364439, MedChemExpress
Código de producto. 16492647
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492647 50 mg 50 miligramos
16466558 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16492647 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15476
MedChemExpress VU 0364439 is a mGlu4 positive allosteric modulator (PAM), with EC50 of 19.8 nM.
VU 0364439 is a mGlu4 positive allosteric modulator (PAM), with EC50 of 19.8 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VU 0364439
CAS 1246086-78-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H13Cl2N3O3S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (118.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NC=CC=C1)NC2=CC=C(S(=O)(NC3=CC=CC=C3Cl)=O)C(Cl)=C2
Peso molecular (g/mol) 422.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.29
Porcentaje de pureza 98.65%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation