Learn More
Tocris Bioscience™ VU 0255035
Descripción
VU 0255035 is a highly selective muscarinic M1 antagonist (Ki = 14.87 nM). Targets the M1 orthosteric site with greater than 75-fold selectivity over the other receptor subtypes. Reduces pilocarpine-induced seizures in mice. Brain penetrant.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[3-Oxo-3-[4-(4-pyridinyl)-1-piperazinyl]propyl]-2,1,3-benzothiadiazole-4-sulfonamide |
| CAS | 1135243-19-4 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >99% |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula molecular | C18H20N6O3S2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 432.52 |