Learn More
VU 0240551, Tocris Bioscience™
Descripción
Inhibitor of the neuronal K-Cl cotransporter, KCC2 (IC50 = 560 nM for K+ uptake assay in KCC2-overexpressing cells). Exhibits selectivity over the Na-K-2Cl cotransporter, NKCCl. Also inhibits hERG and L-type Ca2+ channels.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | VU 0240551 |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.43 |
| Porcentaje de pureza | >99% |