Learn More
VU 0240551, MedChemExpress
Descripción
VU 0240551 is a potent neuronal K-Cl cotransporter KCC2 inhibitor (IC50=560 nM) and is selective versus NKCC1. VU 0240551 also inhibits hERG and L-type Ca2+ channels. VU 0240551 attenuates GABA-induced hyperpolarization of P cells, produces a positive shift in the P cell GABA reversal potential and enhances P cell synaptic transmission.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | VU 0240551 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 893990-34-6 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H14N4OS2 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (146.01 mM) |
| SMILES | O=C(CSC1=NN=C(C2=CC=CC=C2)C=C1)NC3=NC(C)=CS3 |
| Peso molecular (g/mol) | 342.44 |
| Mostrar más |