Learn More
VU 0238429, MedChemExpress
Código de producto. 16497727
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497727 5 mg 5 miligramos
16495756 100 mg 100 miligramos
16494998 10 mg 10 miligramos
16411247 50 mg 50 miligramos
16403286 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16497727 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12157
MedChemExpress VU 0238429 is positive allosteric modulator of muscarinic acetylcholine receptor subtype 5 (mAChR5 or M5), with an EC50 of 1.16 μM.
VU 0238429 is positive allosteric modulator of muscarinic acetylcholine receptor subtype 5 (mAChR5 or M5), with an EC50 of 1.16 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VU 0238429
CAS 1160247-92-6
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H12F3NO4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (427.01 mM)
SMILES O=C1N(CC2=CC=C(OC)C=C2)C3=C(C=C(OC(F)(F)F)C=C3)C1=O
Peso molecular (g/mol) 351.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.28
Porcentaje de pureza 99.96%
Grado Research
Forma física Solid