Learn More
VTX-27, MedChemExpress
Código de producto. 16495526
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495526 100 mg 100 miligramos
16460146 2 mg 2 miligramos
16457417 5 mg 5 miligramos
16443206 25 mg 25 miligramos
16420997 50 mg 50 miligramos
16414708 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16495526 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112782
MedChemExpress VTX-27 is a selective protein kinase C θ (PKC θ) inhibitor, with Kis of 0.08 nM and 16 nM for PKC θ and PKC δ.
VTX-27 is a selective protein kinase C θ (PKC θ) inhibitor, with Kis of 0.08 nM and 16 nM for PKC θ and PKC δ.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VTX-27
CAS 1321924-70-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H24ClFN6O
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (298.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=C(N=C(N2C[C@@](NCC2)([H])[C@](C)(O)C(C)C)C(Cl)=C1)C3=NNC4=NC=CC=C34
Peso molecular (g/mol) 418.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.9
Porcentaje de pureza 97.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation