Learn More
Grant Instruments™ VTP2-LT: bomba de turbina vertical para modelos ecopool LT de 1650 mb
Código de producto. 15479224
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Modelos LT ecocool 1650 mb (sin 120 V)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15479224 Modelos LT ecocool 1650 mb (sin 120 V) cada uno
1 options
Código de producto. 15479224 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor VTP2LT
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseño compacto y silencioso. Se suministra con conexiones de tubería y tapa especial para la instalación al depósito. (Sin 120 V)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Modelos LT ecocool 1650 mb (sin 120 V)
Tipo Bomba de turbina vertical