Learn More
Tocris Bioscience™ VTP 27999 trifluoroacetate
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18763979
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18763979 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18763979 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5563/10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Highly potent and selective renin inhibitor
VTP 27999 trifluoroacetate is a highly potent and selective renin inhibitor (IC50 = 0.47 nM). Displays >1000-fold selectivity over related and unrelated off-targets. Blocks renin-stimulated ERK1/2 phosphorylation in vascular smooth muscle cells. Exhibits a different mode of action to aliskiren (Cat. No. 5491).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl N-[2-[(R)-(3-Chlorophenyl)[(3R)-1-[[[(2S)-2-(methylamino)-3-[(3R)-tetrahydro-2H-pyran-3-yl]propyl]amino]carbonyl]-3-piperidinyl]methoxy]ethyl]carbamate trifluoroacetate
CAS 1013937-63-7
Cantidad 10 mg
Objetivo Additional Synthetic Protease Inhibitors
Fórmula molecular C26H41ClN4O5.CF3CO2H
Formula Weight (peso de la fórmula) 639.1
Pureza >97%