Learn More
VTP-27999 TFA, MedChemExpress
Código de producto. 16448108
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16448108 10 mg 10 miligramos
16424027 50 mg 50 miligramos
16407876 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16448108 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50769
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MedChemExpress VTP-27999 TFA is an alkyl amine Renin inhibitor; VTP-27999 TFA is useful for Hypertension and End-Organ Diseases.
VTP-27999 TFA is an alkyl amine Renin inhibitor
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VTP-27999 TFA
Forma física Oil
CAS 1013937-63-7
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H42ClF3N4O7
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad H2O : 10 mg/mL (15.65 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 2.4 mg/mL (3.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(F)(F)F.COC(NCCO[C@@H](C1=CC(Cl)=CC=C1)[C@@]2([H])CN(CCC2)C(NC[C@@H](NC)C[C@H]3CCCOC3)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 639.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 639.1
Porcentaje de pureza 97.2%