Learn More
IKA™ Conjunto de seguridad de vacío VSS 1
Código de producto. 15766678 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Evaporadores rotativos para vehículos recreativos, MVP 10 Bomba básica
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15766678 Evaporadores rotativos para vehículos recreativos, MVP 10 Bomba básica cada uno
1 options
Código de producto. 15766678 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0020005194
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Trampa de condensado conectada delante de la bomba de vacío para evitar que los vapores se liberen al aire.
  • Sistema de trampa de condensado.
  • Evita que los vapores se liberen al aire.
  • Adecuado para su uso con evaporadores giratorios RV y la bomba básica MVP 10:
    • RV 3 V
    • RV 3 V-C
    • RV 3 Flex
    • RV 8 V
    • RV 8 V-C
    • RV 8 Flex
    • RV 10 auto V
    • RV 10 auto V-C
    • RV 10 auto FLEX
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Evaporadores rotativos para vehículos recreativos, MVP 10 Bomba básica