Learn More
VR23, MedChemExpress
Código de producto. 16493627
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493627 50 mg 50 miligramos
16487526 100 mg 100 miligramos
16427618 10 mg 10 miligramos
16420088 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16493627 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18741
MedChemExpress VR23 is a small molecule that potently inhibits the activities of trypsin-like proteasomes (IC50=1 nM), chymotrypsin-like proteasomes (IC50=50-100 nM), and caspase-like proteasomes (IC50=3 μM).
VR23 is a small molecule that potently inhibits the activities of trypsin-like proteasomes (IC50=1 nM), chymotrypsin-like proteasomes (IC50=50-100 nM), and caspase-like proteasomes (IC50=3 μM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VR23
CAS 1624602-30-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H16ClN5O6S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (69.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(N1CCN(C2=CC=NC3=CC(Cl)=CC=C23)CC1)(C4=CC=C([N+]([O-])=O)C=C4[N+]([O-])=O)=O
Peso molecular (g/mol) 477.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 477.88
Porcentaje de pureza 98.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease