Learn More
Vps34-PIK-III, MedChemExpress
Código de producto. 16488067
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488067 5 mg 5 miligramos
16463326 25 mg 25 miligramos
16450176 2 mg 2 miligramos
16431547 50 mg 50 miligramos
16415358 10 mg 10 miligramos
16405986 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16488067 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12794
MedChemExpress Vps34-PIK-III is a potent and selective inhibitor of VPS34 with an IC50 of 18 nM.
Vps34-PIK-III is a potent and selective inhibitor of VPS34 with an IC50 of 18 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vps34-PIK-III
CAS 1383716-40-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H17N7
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (97.07 mM)
SMILES NC1=NC=C(C2=CC=NC(NC3=CC=NC=C3)=N2)C(CC4CC4)=N1
Peso molecular (g/mol) 319.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.36
Porcentaje de pureza 99.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation