Learn More
Vps34-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16498067
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498067 5 mg 5 miligramos
16441547 50 mg 50 miligramos
16425358 10 mg 10 miligramos
16415986 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16498067 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY127955mg
MedChemExpress Vps34-IN-1 is an inhibitor of Vps34 extracted from patent WO2012085815A1, compound example 16a, with an IC50 of 4 nM. Vps34-IN-1 modulates autophagy.
Vps34-IN-1 is an inhibitor of Vps34 extracted from patent WO2012085815A1, compound example 16a, with an IC50 of 4 nM. Vps34-IN-1 modulates autophagy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vps34-IN-1
CAS 1383716-33-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H24ClN7O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (72.79 mM)
SMILES CC(C)(O)CNC1=NC=C(C2=CC=NC(NC3=CC=NC(Cl)=C3)=N2)C(CC4CC4)=N1
Peso molecular (g/mol) 425.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.91
Porcentaje de pureza 99.1%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease