missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VPS33A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16896654 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16896654 20 μL 20 microlitros
16886654 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16896654 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 168961AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Vesicle mediated protein sorting plays an important role in segregation of intracellular molecules into distinct organelles. Genetic studies in yeast have identified more than 40 vacuolar protein sorting (VPS) genes involved in vesicle transport to vacuoles. This gene is a member of the Sec-1 domain family, and it encodes a protein similar to the yeast class C Vps33 protein. The mammalian class C VPS proteins are predomitly associated with late endosomes/lysosomes, and like their yeast counterparts, may mediate vesicle trafficking steps in the endosome/lysosome pathway.

Especificaciones

Antígeno VPS33A
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.18 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica VPS33A
N.º de referencia del gen Q63615, Q96AX1, Q9D2N9
Alias de gen hVPS33A, VPS33A
Símbolos de los genes Vps33a
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno VPS33A Fusion Protein Ag10422
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 65081, 65082, 77573
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.