Learn More
Tocris Bioscience™ VPC 23019
Descripción
Sphingosine-1-phosphate receptor antagonist; inhibits S1P1 and S1P3 receptors (pKi values are 7.86 and 5.93 respectively).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | VPC 23019 |
| CAS | 449173-19-7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C17H29N2O5P |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 372.4 |
| Pureza | >95% |
| Peso molecular | 372.402 |