Learn More
Gibco™ Medio VP-SFM AGT™
Código de producto. 11590436
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
10 kg
10 L
100 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 Kg
10 litros
100 litros
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11590436 10 L 10 litros
10514043 1 L 1 litro
10738415 10 kg 10 Kg
10556635 100 L 100 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11590436 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 12559019
Medio VP-SFM AGT™
Gibco VP-SFM AGT Medium is a flexible-format medium that is equivalent to VP-SFM with the addition of Advanced Granulation Technology for simplified preparation. VP-SFM is a serum-free, animal-origin-free culture medium designed for growth of VERO cells and virus production. It is also suitable for the growth of COS-7, MDCK, BHK-21, and Hep2 cells and for recombinant protein production.
VP-SFM AGT™ es un medio sin suero y con muy pocas proteínas en un formato granular fácil de usar. Está diseñado para el crecimiento de células VERO para la producción de virus y para el crecimiento de células COS-7, MDCK, BHK-21 y Hep-2 para la producción de proteínas recombinantes.
Tecnología avanzada de granulación = AGT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células MDCK, VERO, HEp2, BHK-21, COS-7
Clasificación Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero
Formulario Polvo (AGT)
Tipo de producto Medio sin suero (SFM) VP
Serum Level Sin suero
Con aditivos Phenol Red, Sodium Bicarbonate
Sin aditivos Sin glutamina
Línea de productos Gibco
Cantidad 10 L
Condiciones de envío Hielo húmedo
Nivel de endotoxinas Bajo
Formato Vial cerrado Securitainer
Antibióticos incluidos Sin antibióticos
Volumen reconstituido 10 L
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
Culture Type Adherent Cell Culture